Få mere at vide
Salpetersyre, ULTREX II Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598374 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2 L
Emballage:
Væskeflaske med smal mund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598374 2 L Væskeflaske med smal mund Hver
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15598374 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 690102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Emballage Væskeflaske med smal mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.41kg
Mængde 2 L
Molekylær formel HNO3
MDL nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01
Grad ULTREX™ II Ultrapure Reagens