Få mere at vide
Nitric Acid, Ultra-Pure, 7M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11907877
Skift visning
Mængde:
10 L
Emballage:
PEB
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11907877 10 L PEB 10 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11907877 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1909.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
For laboratory use, AAS and ICP, and Cold Vapour Mercury (Hg) determination
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Koncentration 441.07g HNO3 / 1L H2O
Tæthed 1.22g/mL
Ikke_flygtigt stof <2ppm
Emballage PEB
Normalitet ± 7N
Mængde 10 L
Molekylær formel HNO3
MDL nummer MFCD00011349
FN nummer UN2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 7 mol/l (ultra pure)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid