Få mere at vide
Salpetersyre, TraceSELECT™ , til sporanalyse,≥ 69,0 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Tæthed | 1.41g/mL at 20°C |
| Damptryk | 8 mmHg (20°C) |
| Mængde | 6 x 500 mL |
| FN nummer | UN2031 |
| Formel vægt | 63.01 |
| Procent renhed | ≥69.0% (T) |
| Grad | TraceSELECT |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Akut toksicitet Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid