Få mere at vide
Salpetersyreopløsning, 4M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12933564 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12933564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 246 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 4mol/L
Normalitet 4N
Mængde 1000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 4M Volumetric Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i