Få mere at vide
1000 ML Nitric Acid solution EU PharmacopoeiaGrade 0.5M 1000mL
Brand: Fisher Chemical RP3311000
1000 ML Nitric Acid solution EU PharmacopoeiaGrade 0.5M 1000mL
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
- Nitric acid 1.000M (1.000N) Volumetric Solution (RP 331)
Signalord
- Fare
Farekategori
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i