Få mere at vide
Nitric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Kogepunkt | 100°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Liquid |