Få mere at vide
Nitric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 Ampule
6 Ampules
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Smeltepunkt | -42°C |
| Kogepunkt | 122°C |
| Emballage | Ampoule |
| Damptryk | 0.94kPa at 20°C |
| Mængde | 6 Ampules |
| Fysisk form | Liquid |