Få mere at vide
Salpetersyre, fortyndet, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474709 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
Indlysende manipulation
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11474709
Brand: Reagecon 1058402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) og fremstillet i en ISO 9001 anlæg. Salpetersyre, fortyndet, EP-kvalitet, Reagecon™ er en brugsklar reagensopløsning, der bruges til nitrering og som oxidationsmiddel. Den indeholder 125g/L HNO3 .
Salpetersyre er en ætsende mineralsyre, der tilfører en nitrogruppe under nitrering og er også almindeligt anvendt som et oxidationsmiddel. Denne opløsning fremstilles ved at tilsætte 20 g salpetersyre (63 –70% HNO3 ) til 100mL vand for at fremstille en fortyndet opløsning med ca. 125g/L HNO3 .
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen nitrate
Farve Farveløs
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Koncentration 125g/L HNO3
Emballage Indlysende manipulation
Analysecertifikat Yes
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.0g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NITRIC ACID, DILUTE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid