Få mere at vide
Salpetersyre, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., for bestemmelser med dithizon,≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16625793 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
35 kg
190 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16625793 190 L
16635793 35 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16625793 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 30709190L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitric Acid Solution
IUPAC navn vand
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
pH <1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -31°C
Kogepunkt 122°C (1,013 hPa)
CAS min % ≥ 50%
CAS Max % <70%
Tæthed 1.400 - 1.480 g/cm3 (20°C)
Mængde 190 L
Lineær formel HNO3
Grad ACS