Få mere at vide
Salpetersyre, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., for bestemmelser med dithizon,≥ 65 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Plastflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
40kg
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tæthed | 1.37 to 1.41g/mL at 20°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter tænding | ≤0.0005% (as SO4) |
| Damptryk | 8mmHg (20°C) |
| Mængde | 2.5 L |
| FN nummer | 2031 |
| Formel vægt | 63.01g/mol |
| Procent renhed | ≥65% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid