Få mere at vide
Salpetersyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 69 %, Honeywell Fluka
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥69% |
| Kogepunkt | 122°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <70.0000%, <50.0000% |
| Tæthed | 1.413 g/mL at 20 °C(lit.) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Lineær formel | HNO3 |
| FN nummer | UN2031 |
| Vis mere |