Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Navn note | Puriss. p.a., ≥65% (T) |
| Kogepunkt | 122°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <70.0000%, <50.0000% |
| Tæthed | 1.37-1.41 g/mL at 20 °C(lit.) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 2.5 L |
| Lineær formel | HNO3 |
| FN nummer | UN2031 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid