Beskrivelse
- Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 122°C (1.013 hPa) |
| CAS min % | ≥30.00%, ≥50.00% |
| CAS Max % | <50.00%, <70.00% |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 0.1 ppm |
| Emballage | Plast dåse |
| Renhedsgrad noter | Semiconductor grade acid |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | HNO3 |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid