Få mere at vide
Salpetersyre, miljøkvalitet, 67-70%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Den vigtigste kommercielle anvendelse er i produktionen af gødning og reagens til nitrering. Det indebærer i applikationerne til produktion af sprængstoffer, nylonprækursorer og specielle organiske forbindelser. Salpetersyre anvendes indirekte som oxidationsmiddel i flydende raketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger. Det bruges som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere, og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældes fyrretræ og ahorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Colorless to pale yellow liquid |
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 121°C |
| Tæthed | 1.41 |
| Lugt | Pungent |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Analyseprocentområde | 67-70% |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Flydende, enkelt underkogende kvartsdestillation |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nitric acid, 67-70%
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid