Få mere at vide
Salpetersyre, miljøkvalitet, 67-70%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Den vigtigste kommercielle anvendelse er i produktionen af gødning og reagens til nitrering. Det indebærer i applikationerne til produktion af sprængstoffer, nylonprækursorer og specielle organiske forbindelser. Salpetersyre anvendes indirekte som oxidationsmiddel i flydende raketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger. Det bruges som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere, og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældes fyrretræ og ahorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Colorless to pale yellow liquid |
| Kemisk navn eller materiale | Nitric Acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 121°C |
| Tæthed | 1.41 g/cm3 at 20°C |
| Lugt | Pungent |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Analyseprocentområde | 67-70% |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Flydende, enkelt underkogende kvartsdestillation |
| Vis mere |