Beskrivelse
DILUT-IT solutions are relied upon for fast, accurate results in life sciences and pharmaceutical quality control applications. Simply dilute the volumetric concentrate to 1 liter (carefully following instructions provided with the package) and the resulting solution will have an exact normality within ±0.1%.
- Enhanced productivity: Eliminate expensive, time-consuming steps, such as the selection and analysis of starting reagents, and weighing and standardization of the final solution
- Space saving: Products require only one-tenth of the space required for ready-made solutions
- Reduced shipping costs: Spend less on shipping due to the reduced weight and package size of a concentrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Farve | Colorless |
| CAS | 7697-37-2 |
| Smeltepunkt | 0°C |
| Kogepunkt | 83°C |
| Koncentration | 1mol/L |
| Tæthed | 1.2g/cm3 |
| Lugt | Pungent |
| Emballage | LDPE ampule |
| Mængde | For dilution to 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.