Få mere at vide
Salpetersyre (certificeret ACS Plus), Fisher Chemical
Artikelnummer. 15676804 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Safe-Cote™ Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15676804 2.5 L Safe-Cote™ Glas 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15676804 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A200SI212
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
pH -1.0
Farve Farveløs gul
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Smeltepunkt -41°C
Kogepunkt 120.5°C
Tæthed 1.40g/cm³
Tungmetaller (som Pb) 0.2ppm max.
Identifikation Pass Test
Emballage Safe-Cote™ Glas
Rester efter tænding 2ppm max.
Damptryk 0.94 kPa at 20°C
Analyseprocentområde 70%
Normalitet about 15.8
Mængde 2.5 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
FN nummer 2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01
Procent renhed 68.0 to 70.0% (w/w)
Grad Certificeret ACS Plus