Få mere at vide
Salpetersyrekalibrering og matrixblank, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11468649 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11468649
Brand: SPEX Certiprep PLBLKHNO3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Salpetersyre Matrix Blank til ICP , 500 ml i 5 % HNO 3 , SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certificeret, NIST Sporbare certificerede referencematerialer. Leveres med omfattende analysecertifikat.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Salpetersyre Matrix Blank
  • 500 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICP Nitric Acid Blank
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7697-37-2
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel HNO3
MDL nummer MFCD00011349
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:48107
Grad Plasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric Acid Blank
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug