Få mere at vide
Salpetersyre, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518594 1 L HDPE 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15518594 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9368.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Analyseret for op til 64 metaller i det lave dele-per-milliard (ppb) område, hvilket sikrer lav baggrundsinterferens til udførelse af kritisk spormetalanalyse.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus syrer giver mulighed for test af flere spormetaller med strammere specifikationer.
  • Kvalitetssikret for op til 64 spormetaller testet til lave dele-per-milliard (ppb) niveauer
  • Parti til parti-konsistens sikrer pålidelige resultater mellem testene
  • Pladsbesparende HDPE-emballage med lavt metalindhold
  • Forbedret sikkerhed med manipulationssikre hætter
  • Miljøvenlige genanvendelige HDPE-flasker
  • Strenge protokoller i en ISO facilitet sikre kvalitet i produktionen
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs
CAS 7697-37-2
Smeltepunkt -41.6°C
Kogepunkt 83°C
Tæthed 1.503g/cm3 at 20°C
Lugt Pungent
Emballage HDPE
Renhedsgrad noter For use in Trace Metal Analysis
Analyseprocentområde 69-69%
Assay Procent Noter w/w
Mængde 1 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01g/mol
Grad BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.