Få mere at vide
Salpetersyre, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15584055 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15584055
Brand: JT Baker 9368.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Syrer til kritisk spormetalanalyse. Kvaliteten er sikret for op til 64 spormetaller testet til meget lave dele-per-milliard (ppb) niveauer.
Syrer analyseres for op til 64 metaller i det lave dele-per-milliard (ppb) område, hvilket sikrer lav baggrundsinterferens til at udføre kritisk spormetalanalyse.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Smeltepunkt -41.6°C
Kogepunkt 83°C
Lugt Pungent
Analyseprocentområde 67 to 69 %
Mængde 2.5 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
FN nummer 2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Fully miscible with Water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107