Få mere at vide
Salpetersyre, ACS-reagens, 68-70% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411923 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10015990 25 mL Glasflaske 25ml
10299410 500 mL Glasflaske 500ml
10381313 500 mL Plastflaske 500ml
10035730 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10411923 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424000026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 DKK
    955.24 DKK / 2.5 L
    Spare 29.76 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt -42,0 °C
Kogepunkt 122,0 °C
CAS min % 68.0, 30.0
CAS Max % 70.0, 32.0
Tæthed 1.4000g/mL
Tungmetaller (som Pb) 0,2 ppm maks.
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,0005% maks.
Specifik vægtfylde 1.4
Mængde 2.5 L
Lineær formel HNO3
Fysisk form Væske fri for suspenderet stof eller sediment
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >100 g/100 ml (20 °C).
Formel vægt 63.01
Procent renhed 68,0 til 70,0 %
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 68-70% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.