Få mere at vide
Salpetersyre, ACS-reagens, 68-70% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10299410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299410 500 mL Glasflaske 500ml
10015990 25 mL Glasflaske 25ml
10381313 500 mL Plastflaske 500ml
10035730 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10411923 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10299410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    358.96 DKK / 500ml
    Spare 30.04 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt -42,0 °C
Kogepunkt 122,0 °C
CAS min % 68.0, 30.0
CAS Max % 70.0, 32.0
Tæthed 1.4000g/mL
Tungmetaller (som Pb) 0,2 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,0005% maks.
Specifik vægtfylde 1.4
Mængde 500 mL
Lineær formel HNO3
Fysisk form Væske fri for suspenderet stof eller sediment
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >100 g/100 ml (20 °C).
Formel vægt 63.01
Procent renhed 68,0 til 70,0 %
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 68-70% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.