Få mere at vide
Salpetersyre, ACS, 68,0-70,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431327
Skift visning
Mængde:
3178 g
6 x 3178 g
Pakningsstørrelse:
1kg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431327 6 x 3178 g 1kg
15421327 3178 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15431327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033260.X#
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Den vigtigste kommercielle anvendelse af salpetersyre, ACS, 68,0-70,0% er i produktionen af gødning og reagens til nitrering. Det bruges i applikationer til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer og specielle organiske forbindelser. Salpetersyre bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende raketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger. Det bruges som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældning af fyrretræ og ahorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Udseende Farveløs til bleg gul væske
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 121 °C
Tæthed 1,41 g/cm3 (ved 20 °C)
Lugt Gennemtrængende
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) (ved 20 °C)
Analyseprocentområde 68,0 til 70,0 %
Mængde 6 x 3178 g
Fysisk form Væske
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid
Opløselighedsinformation Blandet med vand og æter.
Formel vægt 63.01
Grad ACS