Få mere at vide
Salpetersyre, ACS, 68,0-70,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421327
Skift visning
Mængde:
3178 g
6 x 3178 g
Pakningsstørrelse:
1kg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421327 3178 g Hver
15431327 6 x 3178 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15421327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033260.V#
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Den vigtigste kommercielle anvendelse af salpetersyre, ACS, 68,0-70,0% er i produktionen af gødning og reagens til nitrering. Det bruges i applikationer til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer og specielle organiske forbindelser. Salpetersyre bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende raketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger. Det bruges som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældning af fyrretræ og ahorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Udseende Colorless to pale yellow liquid
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 121°C
Tæthed 1.41 g/cm3 (at 20°C)
Lugt Pungent
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) (at 20°C)
Analyseprocentområde 68.0 to 70.0%
Mængde 3178 g
Fysisk form Væske
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Miscible with water and ether.
Formel vægt 63.01
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 68.0-70.0%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid