Få mere at vide
Salpetersyre, 70%, ULTREX™ II reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508384 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Fluorpolymer, forudludet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15508384 1 L Fluorpolymer, forudludet Hver
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15508384 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 6901.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Til kritisk elementær analyse med mindre end 10 dele pr. trillion (ppt) niveauer. Salpetersyre, 70%, ULTREX™ II reagens, J.T. Baker™ er en ekstremt ren syre med lave niveauer af metalliske urenheder specielt til brug i ppt sporstofanalyse.
Renhed og konsistens er nøglekrav for alle reagenskemikalier, men de er især vigtige med syrer.
  • Fremstillet ved hjælp af state-of-the-art forarbejdning
  • Pakket under renrumsforhold
  • Karakterisering efter emballering udføres ved hjælp af avancerede analytiske instrumentelle metoder
  • Et certifikat for faktisk partianalyse leveres med hver flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
CAS 7697-37-2
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 83°C
Tæthed 1.4g/cm3
Emballage Fluorpolymer, forudludet
Renhedsgrad noter Ultrapure reagent
Analyseprocentområde 67-70%
Assay Procent Noter w/w
Mængde 1 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01g/mol
Grad ULTREX™ II
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.