Få mere at vide
Salpetersyre 68 % d=1,42, Primar Plus™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10456463 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10456463 500 mL 500ml
10149982 1 L 1 L
10098862 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10456463 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/2272/PB08
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, hydrogennitrat, nital, aqua fortis, azotsyre, acide nitrique, acidum nitricum, RFNA, salpetersaeure, lattergas, nitrylhydroxid, 2,5L, CHEBI:48107, Yellow, 63,02g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyre, -41 grader. C, 11349, 63.012, HDPE plastikflaske | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63,01 g/mol
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, hydrogennitrat, nital, aqua fortis, azotisk syre, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, nitrøse dampe, nitrylhydroxid, 2,5L, CHEBI:48107, Gul, 6,.02g/3,. GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyre, -41 grader C, 11349, 63.012, HDPE plastflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
pH 1
Farve Gul
Smeltepunkt -41°C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 0.94kPa (20°C)
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 63.02g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid (>= 68%)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid