Få mere at vide
Salpetersyre 68 % d=1,42, Primar Plus™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, hydrogennitrat, nital, aqua fortis, azotisk syre, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, nitrøse dampe, nitrylhydroxid, 2,5L, CHEBI:48107, Gul, 6,.02g/3,. GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyre, -41 grader C, 11349, 63.012, HDPE plastflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric Acid |
| pH | 1 |
| Farve | Gul |
| Smeltepunkt | -41°C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 0.94kPa (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 63.02g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid (>= 68%)
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid