Få mere at vide
Salpetersyre 68-70% d=1,42, certificeret AR , til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10654732 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10654732 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10543674 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10634732 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10378433 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10654732 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/2300/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.56 DKK
    591.05 DKK / 2.5 L
    Spare 93.51 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, sur nitrique, azotisk syre, hydrogennitrat, salpetersaeure, rfna, nitrylhydroxid, nitrøse dampe, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2,5L, 122 grader.C, CHEBI:481, Farveløs, Gul, 071 GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyre, -42 grader C, 11349, 63.012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs gul
Smeltepunkt -42 °C
Kogepunkt 122 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid