Få mere at vide
Salpetersyre 68-70% d=1,42, certificeret AR , til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, sur nitrique, azotisk syre, hydrogennitrat, salpetersaeure, rfna, nitrylhydroxid, nitrøse dampe, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2,5L, 122 grader.C, CHEBI:481, Farveløs, Gul, 071 GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyre, -42 grader C, 11349, 63.012
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs gul |
| Smeltepunkt | -42 °C |
| Kogepunkt | 122 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid SG 1.42 (70%)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid