Få mere at vide
Salpetersyre 67-70%, spor, Metal™ til sporstofanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11395800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395800 2.5 L 2.5 L
11395780 500 mL 500ml
11395790 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11395800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A509P212
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
HNO3, CAS Number-7697-37-2, acidum nitricum, acide nitrique, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, hydrogennitrat, nitrylhydroxid, RFNA, nital, lattergasdampe, 1L, CHEBI:48107, Colorless Yellow, 63,02g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, salpetersyre, -41 grader. C, 11349, 63.012, Væske, 944 | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63,01 g/mol
HNO3, CAS Nummer-7697-37-2, 500 ml, Gul, 63,02 g/mol, -41 grader. C, 11349, Væske, 0,94 kPa (20 grader. C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
pH 1
Farve Gul
Smeltepunkt -41 °C
Damptryk 0,94 kPa (20 °C)
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
Formel vægt 63,02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 67-69%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid