Få mere at vide
Salpetersyre 67-70%, spor, Metal™ til sporstofanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, 500 ml, gul, 63,02 g/mol, -41 grader C, 11349, flydende, 0,94 kPa (20 grader C)
Polyflaske
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs gul |
| CAS | 7697-37-2 |
| Smeltepunkt | -41°C |
| Damptryk | 0.94kPa (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | HNO3 |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00011349 |
| Synonym | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid 67-69%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid