Få mere at vide
Salpetersyre 67-70%, spor, Metal™ til sporstofanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
HNO3, CAS Nummer-7697-37-2, 500 ml, Gul, 63,02 g/mol, -41 grader. C, 11349, Væske, 0,94 kPa (20 grader. C)
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Gul |
| Smeltepunkt | -41 °C |
| Damptryk | 0,94 kPa (20 °C) |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 63,02 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid 67-69%
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid