Få mere at vide
Salpetersyre 67-70 %, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Salpetersyre, HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, sur nitrique, acidum salpeter, azotisk syre, rfna, aqua fortis, nitrylhydroxid, salpetersaeure, nitrøse dampe, nital, hydrogennitrat, 500mL
- Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS.
- Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
- Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
- Pakket i specialfremstillede og rensede FEP-fluorpolymerflasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
- Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric Acid |
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs gul |
| Smeltepunkt | -41 °C |
| Kogepunkt | 120,5 °C |
| Tæthed | 1.40 g/cm3 |
| Emballage | FEP flaske |
| Damptryk | 0,94 kPa (20 °C) |
| Analysecertifikat | Certifikat for lotanalyse følger med hver flaske. |
| FN nummer | 2031 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid