Få mere at vide
Salpetersyre 67-70 %, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11964091 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Emballage:
FEP flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964091 1 L FEP flaske 1 L
11974091 250 mL FEP flaske 250ml
11984091 500 mL FEP flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11964091 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A4671
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Salpetersyre, HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, sur nitrique, acidum salpeter, azotisk syre, rfna, aqua fortis, nitrylhydroxid, salpetersaeure, nitrøse dampe, nital, hydrogennitrat, 500mL
  • Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS.
  • Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
  • Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
  • Pakket i specialfremstillede og rensede FEP-fluorpolymerflasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
  • Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
pH 1
Farve Farveløs gul
Smeltepunkt -41 °C
Kogepunkt 120,5 °C
Tæthed 1.40 g/cm3
Emballage FEP flaske
Damptryk 0,94 kPa (20 °C)
Analysecertifikat Certifikat for lotanalyse følger med hver flaske.
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
FN nummer 2031
Merck Index 15, 6663
Formel vægt 63.01
Grad OPTIMA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid