Få mere at vide
Salpetersyre, 65 % w/w, ekstra ren, Scharlab
Artikelnummer. 11350456
Mængde:
5 L
Emballage:
HDPE Carboy
Pakningsstørrelse:
5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11350456
Brand: Scharlab AC1599005P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Velegnet til kvalitativt og semikvantitativt arbejde. Salpetersyre, 65 % w/w, ekstra ren, Scharlab bruges ofte i organisk kemi og den farmaceutiske industri til oprensning af syntetiserede produkter, når der kræves opløsningsmidler af højere kvalitet end Synthesis Grade.
Specifikationerne for Extra Pure-kvalitet er mindre strenge end reagenskvalitet, men er væsentligt højere end industriprodukter. De bruges ofte i den farmaceutiske industri, enten som reagens eller som råmateriale til produktion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
CAS 7697-37-2
Smeltepunkt -32°C
Kogepunkt 122°C
Tæthed 1.41g/cm3
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.00005%
Emballage HDPE Carboy
Rester efter tænding Max. 0.0005%
Damptryk 9.4 hPa
Renhedsgrad noter Applications: oxidizing agent, synthesis of nitrates and organic nitro compounds, in pharma industry
Analyseprocentområde 64-66%
Assay Procent Noter w/w
Mængde 5 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
FN nummer 2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01g/mol
Grad Ekstra ren