Få mere at vide
Nitric Acid, 65% P, Chem Lab™
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | <1 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 65+% HNO3 |
| Tæthed | 1.39g/mL |
| Lugt | Odourless |
| Mængde | 5 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitric acid 65% p.
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid