Få mere at vide
Salpetersyre, 65%, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10198240 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10198240 1 L Glas 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10198240
Brand: JT Baker 6080.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemikalie af høj kvalitet til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug, med et maksimum på 5 ppb Hg.
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
CAS 7697-37-2
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 83°C
Tæthed 1.3g/cm3
Emballage Glas
Rester efter tænding Max. 5 ppm
Mængde 1 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01g/mol
Procent renhed ≥65%
Grad BAGER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.