Få mere at vide
Salpetersyre 65%, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588364 Shop alle J.T.Baker produkter
:
2.5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15588364
Brand: JT Baker 6090.2500PE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt -42°C
Kogepunkt 120.5°C (1013 hPa)
Tæthed 1.4 g/cm³ (20°C)
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding max. 5 ppm
Analyseprocentområde min. 65%
Mængde 2.5 L
Molekylær formel HNO3
MDL nummer MFCD00011349
FN nummer 2031
Molekylvægt (g/mol) 63.01
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.