Få mere at vide
Salpetersyre, 65% AR , Chem-Lab
Beskrivelse
Den vigtigste industrielle anvendelse af salpetersyre er til fremstilling af gødning. Salpetersyre neutraliseres med ammoniak for at give ammoniumnitrat. De andre hovedanvendelser er til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer og organiske specialforbindelser.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | <1 |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7697-37-2 |
| Smeltepunkt | -32°C |
| Kogepunkt | 121°C |
| Koncentration | ≥65% |
| Tæthed | 1.39g/mL |
| Lugt | Odourless |
| Damptryk | 9.4hPa (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |