Få mere at vide
Salpetersyre, 65-70%, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048594
Mængde:
25 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
25ml
500ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11341578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010984.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Salpetersyre, 65-70% anvendes i som et nitrerings- eller oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges industrielt til fremstilling af gødning. Desuden finder det anvendelse til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer, organiske specialforbindelser og lægemiddelmellemprodukter. Det bruges også som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældning af fyrretræ og ahorn. Det bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende brændstofraketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 121°C
Koncentration 65 to 70%
Tæthed 1.41 g/mL
Lugt Pungent
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 mL
Fysisk form Væske
FN nummer UN2031
Merck Index 14,6577
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 63.01
Procent renhed 99.9999%