Få mere at vide
Salpetersyre, 65-70%, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Salpetersyre, 65-70% anvendes i som et nitrerings- eller oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges industrielt til fremstilling af gødning. Desuden finder det anvendelse til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer, organiske specialforbindelser og lægemiddelmellemprodukter. Det bruges også som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældning af fyrretræ og ahorn. Det bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende brændstofraketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 121 °C |
| Koncentration | 65 til 70% |
| Tæthed | 1.41 g/mL |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 25 mL |
| Fysisk form | Væske |
| FN nummer | UN2031 |
| Vis mere |