Få mere at vide
Salpetersyre, 65-70%, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331578
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331578 250 mL 250ml
11341578 25 mL 25ml
11395809 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11331578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010984.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Salpetersyre, 65-70% anvendes i som et nitrerings- eller oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges industrielt til fremstilling af gødning. Desuden finder det anvendelse til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer, organiske specialforbindelser og lægemiddelmellemprodukter. Det bruges også som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældning af fyrretræ og ahorn. Det bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende brændstofraketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric acid
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 121 °C
Koncentration 65 til 70%
Tæthed 1.41 g/mL
Lugt Gennemtrængende
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
FN nummer UN2031
Merck Index 14,6577
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 63.01
Procent renhed 99.9999%