Få mere at vide
Salpetersyre, 65-70%, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ved fremstilling af gødning og sprængstoffer, i organisk syntese, i metallurgi, i fotogravering, i ætsning af stål, i gummikemikalier og ved oparbejdning af nukleart brændsel. Den vigtigste kommercielle anvendelse er fremstilling af gødning og reagens til nitrering. Det indebærer i applikationerne til produktion af sprængstoffer, nylonprækursorer og specielle organiske forbindelser. Salpetersyre bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende raketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger. Det bruges som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere, og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældes fyrretræ og ahorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | 65 til 70% |
| Kogepunkt | 121 °C |
| Tæthed | 1.41 |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Assay Procent Noter | (metalfundament) |
| Mængde | 100 mL |
| Fysisk form | Væske |
| FN nummer | UN2031 |
| Vis mere |