Få mere at vide
Salpetersyre, 65-70%, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ved fremstilling af gødning og sprængstoffer, i organisk syntese, i metallurgi, i fotogravering, i ætsning af stål, i gummikemikalier og ved oparbejdning af nukleart brændsel. Den vigtigste kommercielle anvendelse er fremstilling af gødning og reagens til nitrering. Det indebærer i applikationerne til produktion af sprængstoffer, nylonprækursorer og specielle organiske forbindelser. Salpetersyre bruges indirekte som et oxidationsmiddel i flydende raketter til bestemmelse af sporindhold af metaller i opløsninger. Det bruges som et kemisk dopingmiddel til organiske halvledere, og i rensningsprocesser for rå kulstof nanorør, kunstigt ældes fyrretræ og ahorn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitric Acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 121°C |
| Tæthed | 1.41 g/cm3 at 20°C |
| Lugt | Pungent |
| Damptryk | 17mm Hg at 20°C |
| Analyseprocentområde | 99.999% (metals basis) |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| FN nummer | 2031 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nitric acid, 65-70%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid