Få mere at vide
Nitric Acid 53% d=1.33, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| CAS | 7697-37-2 |
| Smeltepunkt | -42°C |
| Kogepunkt | 122°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 0.94kPa at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | HNO3 |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | MFCD00011349 |
| Vis mere |