Få mere at vide
Salpetersyre, 30% VP , Chem-Lab
Artikelnummer. 11979232
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11979232 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11979232 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.1908.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Anvendes som det primære reagens til nitrering og til sporanalyse. Salpetersyre, 30% VP , Chem-Lab er en stærkt ætsende mineralsyre. Det er beregnet til laboratoriebrug og TMAR. Udseendet af et gulligt skær i beholderen har ingen indflydelse på produktkvaliteten.
Den vigtigste industrielle anvendelse af salpetersyre er til fremstilling af gødning. Salpetersyre neutraliseres med ammoniak for at give ammoniumnitrat. De andre hovedanvendelser er til fremstilling af sprængstoffer, nylonprækursorer og organiske specialforbindelser.
Tekniske data
pH <1
Farve Farveløs
CAS 7697-37-2
Koncentration 386mL HNO3 65% per 1L H2O
Tæthed 1.21g/mL
Lugt Odourless
Mængde 1 L
Molekylær formel HNO3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Opløselighedsinformation Soluble in Water
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vægt 63.01g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 30 weight % v.p.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid