Få mere at vide
Salpetersyre, 3% (v/v) i reagensalkohol, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940481
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Naturlig Poly-flaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
31940481 500 mL Naturlig Poly-flaske
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31940481 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R5316300500A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitric Acid
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS min % 2.0, 85.0, 4.0, 4.0
Farve Farveløs
CAS Max % 4.0, 90.0, 6.0, 6.0
Koncentration 3% (v/v)
Emballage Naturlig Poly-flaske
Molekylær formel HNO3
Opløsningsmiddel eller Matrix Reagensalkohol
MDL nummer MFCD00011349
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Procent renhed 3% V/V
Grad Laboratorie
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salpetersyre, 3 % v/v i reagensalkohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .