Få mere at vide
Nitric Acid, 2% (v/v) in Denatured Ethanol, Ricca
Beskrivelse
- Nitric Acid, 2 v/v /den Alc 4 L Poly natural
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Emballage | Natural Poly Container |
| Mængde | 4 L |
| Grad | ACS |