Få mere at vide
Salpetersyre 0,1 M (0,1 N) Analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Product Code. 11506813 Shop All Reagecon Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
Unit Size:
1 L
Product Code. Mængde Unit Size
11506813 1 L 1 L
1 options
Product Code. 11506813 Supplier Reagecon Supplier No. NO20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.73 DKK
    247.02 DKK / 1 L
    Spare 19.71 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Add to basket
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Specifications
Koncentration 0.1 M (0.1 N)
Emballage HDPE flaske GL45
Mængde 1 L
Fysisk form Væske