Få mere at vide
Nitrendipine, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18752724
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18752724 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752724 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0601/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker. Induces autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Molekylær formel C18H20N2O6
Mængde 50 mg
Synonym nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
InChI nøgle PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 360.366
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
Formel vægt 360.37
Procent renhed >99%